주요 문서
ENAH03856370
Enamine
methyl 4-chloro-1-benzofuran-7-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.62
MDL number:
mp
105-106
Iupac Name
methyl 4-chlorobenzofuran-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClO3/c1-13-10(12)7-2-3-8(11)6-4-5-14-9(6)7/h2-5H,1H3
InChI key
KTGROFPZRDAWKV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736035
Melting Point
105-106
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736035
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)