주요 문서
ENAH0385633C
Enamine
2-ethyl-6-methoxypyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.2
MDL number:
Iupac Name
2-ethyl-6-methoxypyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-3-7-6(9)4-5-8(10-7)11-2/h4-5H,3,9H2,1-2H3
InChI key
ZKUMTRWQMFLGBD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734971
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734971
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)