주요 문서
ENAH038562CD
Enamine
[2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)oxolan-2-yl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.24
MDL number:
Iupac Name
(2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-12-6-8(5-11-12)9(7-10)3-2-4-13-9/h5-6H,2-4,7,10H2,1H3
InChI key
YPJOOPMYFLEHFQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746697
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746697
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)