주요 문서
ENAH038562A1
Enamine
methyl 2-chloro-5-sulfamoylfuran-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.64
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-chloro-5-sulfamoylfuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6ClNO5S/c1-12-6(9)3-2-4(13-5(3)7)14(8,10)11/h2H,1H3,(H2,8,10,11)
InChI key
SJJLRKVBMFGBIP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741959
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741959
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)