주요 문서
ENAH03855FF7
Enamine
5-bromo-4,6-dimethyl-1,2,3-triazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.03
MDL number:
mp
104-105
Iupac Name
5-bromo-4,6-dimethyl-1,2,3-triazine
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c1-3-5(6)4(2)8-9-7-3/h1-2H3
InChI key
VEZFVJJPDSCEJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379546
Melting Point
104-105
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379546
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)