주요 문서
ENAH03855F75
Enamine
2-cyclopropyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
MDL number:
Iupac Name
2-cyclopropyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c10-4-6-3-8-7(9-6)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,8,9)
InChI key
HRCJUZCWDBUIEN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325748
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325748
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)