주요 문서
ENAH03855F47
Enamine
1-ethylpiperazine-2,5-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.16
MDL number:
mp
172-173
Iupac Name
1-ethyl-2,5-piperazinedione
Inchi Code
1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-5(9)7-3-6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
InChI key
HVLZGYSOTGISDK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102985
Melting Point
172-173
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102985
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)