주요 문서
ENAH03855EDE
Enamine
(tert-butylsulfamoyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
57-59
Iupac Name
N-(tert-butyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C4H12N2O2S/c1-4(2,3)6-9(5,7)8/h6H,1-3H3,(H2,5,7,8)
InChI key
HYIPUSUKAXTWME-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
Melting Point
57-59
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)