주요 문서
ENAH03855E09
Enamine
3-cyclopropyl-3-phenylpropanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
MDL number:
Iupac Name
3-cyclopropyl-3-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12(14)8-11(10-6-7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2,(H,13,14)
InChI key
LYEFZEPKODJVHX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218407
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218407
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)