주요 문서
ENA964506784
Enamine
4,5-difluoro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.63
MDL number:
Iupac Name
4,5-difluoro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O3S/c1-13-6-2-4(9)5(10)3-7(6)14(8,11)12/h2-3H,1H3
InChI key
MARRIMPKLITFCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-738605
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-738605
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)