주요 문서
ENA964501174
Enamine
3-bromo-5H,6H,7H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.03
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c6-5-8-7-4-2-1-3-9(4)5/h1-3H2
InChI key
BTPCIRMLTUIDND-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-733273
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-733273
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)