주요 문서
ENA964497857
Enamine
2-chloro-1-(3-chlorothiophen-2-yl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.07
MDL number:
mp
75-76
Iupac Name
2-chloro-1-(3-chlorothiophen-2-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C6H4Cl2OS/c7-3-5(9)6-4(8)1-2-10-6/h1-2H,3H2
InChI key
ZTDGLHLVCVWTRQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729561
Melting Point
75-76
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729561
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)