주요 문서
ENA964497838
Enamine
methyl 5-amino-4-cyano-1,2-oxazole-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.12
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-amino-4-cyanoisoxazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5N3O3/c1-11-6(10)4-3(2-7)5(8)12-9-4/h8H2,1H3
InChI key
ZGVINCKJBMJPES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729503
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729503
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)