주요 문서
ENA964495698
Enamine
5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.09
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2O2S/c8-4-1-5-6(14(9,12)13)3-11-7(5)10-2-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
DVHXQAYBSISIGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729013
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729013
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)