주요 문서
ENA964494094
Enamine
2-(chloromethyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.64
MDL number:
mp
68-70
Iupac Name
2-(chloromethyl)benzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2S/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI key
ZQQKQFYORDSUMQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728137
Melting Point
68-70
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728137
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)