주요 문서
ENA964493942
Enamine
2-chloro-5-iodobenzene-1-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
320.51
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-5-iodobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3ClFIO2S/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)12(8,10)11/h1-3H
InChI key
MOATUJOXBVESKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728264
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728264
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)