주요 문서
ENA964493524
Enamine
(1-cyanocyclopentyl)methanesulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
Iupac Name
(1-cyanocyclopentyl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H10FNO2S/c8-12(10,11)6-7(5-9)3-1-2-4-7/h1-4,6H2
InChI key
MQSUGBCDZBDDGH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727796
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727796
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)