주요 문서
ENA964491849
Enamine
5-bromo-3-fluoro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
287.08
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-3-fluoro-2-methoxybenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O3S/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)14(10,11)12/h2-3H,1H3
InChI key
ITPKAIPECFHXPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727123
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727123
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)