주요 문서
ENA964491788
Enamine
methyl 2-bromo-5-(fluorosulfonyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.1
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-(fluorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrFO4S/c1-14-8(11)6-4-5(15(10,12)13)2-3-7(6)9/h2-4H,1H3
InChI key
WKTLOEBFTPLCHH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727052
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727052
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)