주요 문서
ENA964485458
Enamine
4-(morpholin-2-yl)benzonitrile hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.69
MDL number:
Iupac Name
4-(morpholin-2-yl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2O.ClH/c12-7-9-1-3-10(4-2-9)11-8-13-5-6-14-11;/h1-4,11,13H,5-6,8H2;1H
InChI key
FARPCGQZSPUUOZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719472
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719472
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)