주요 문서
ENA964482171
Enamine
(3-chloro-2-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.09
MDL number:
Iupac Name
(3-chloro-2-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-8-6(5-10)3-2-4-7(8)9;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI key
BNGANFTWOKSACX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717563
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717563
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)