주요 문서
ENA964480691
Enamine
5-methoxyquinolin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.19
MDL number:
Iupac Name
5-methoxy-3-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-13-10-4-2-3-9-8(10)5-7(12)6-11-9/h2-6,12H,1H3
InChI key
PAGWIHWKNOFMIP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716124
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716124
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)