주요 문서
ENA964480240
Enamine
{5-oxaspiro[3.4]octan-6-yl}methanesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.71
MDL number:
Iupac Name
(5-oxaspiro[3.4]octan-6-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO3S/c9-13(10,11)6-7-2-5-8(12-7)3-1-4-8/h7H,1-6H2
InChI key
YPIROZHLPTYHTN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716118
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716118
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)