주요 문서
ENA964473526
Enamine
4-cyclopropyl-2-fluorobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.18
MDL number:
Iupac Name
4-cyclopropyl-2-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9FO/c11-10-5-8(7-1-2-7)3-4-9(10)6-12/h3-7H,1-2H2
InChI key
PLPWSFSUARCDIM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705511
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705511
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)