주요 문서
ENA964473466
Enamine
7-methyl-1H,3H,4H,7H-2lambda6-pyrazolo[3,4-c][1,2]thiazine-2,2,4-trione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.21
MDL number:
Iupac Name
7-methyl-1,7-dihydropyrazolo[3,4-c][1,2]thiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C6H7N3O3S/c1-9-6-4(2-7-9)5(10)3-13(11,12)8-6/h2,8H,3H2,1H3
InChI key
BDUGPWDRZGUSEP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-708721
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-708721
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)