주요 문서
ENA964471647
Enamine
rac-tert-butyl N-[(1R,3S)-3-[(fluorosulfonyl)methyl]cyclopentyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.35
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl ((1R,3S)-3-((fluorosulfonyl)methyl)cyclopentyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20FNO4S/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-5-4-8(6-9)7-18(12,15)16/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9+/m0/s1
InChI key
BUYXYGBEHUIPJB-DTWKUNHWSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704201
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704201
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)