주요 문서
ENA964470621
Enamine
2,2-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.59
MDL number:
Iupac Name
2,2-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H5ClF2O2S/c1-3(5,6)2-9(4,7)8/h2H2,1H3
InChI key
MUHVCEAOLHMMMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697627
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697627
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)