주요 문서
ENA964470212
Enamine
1-oxaspiro[4.4]non-2-en-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.17
MDL number:
Iupac Name
1-oxaspiro[4.4]non-2-en-4-one
Inchi Code
1S/C8H10O2/c9-7-3-6-10-8(7)4-1-2-5-8/h3,6H,1-2,4-5H2
InChI key
NCMSRVGAYGDKPR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703070
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703070
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)