주요 문서
ENA964468461
Enamine
5-(N-methylacetamido)pentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.21
MDL number:
mp
55-57
Iupac Name
5-[acetyl(methyl)amino]pentanoic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-7(10)9(2)6-4-3-5-8(11)12/h3-6H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
KPBHEOLLZXOMCH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395984
Melting Point
55-57
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395984
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)