주요 문서
ENA964468316
Enamine
4-[(1S)-1-aminoethyl]benzene-1-sulfonamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.72
MDL number:
Iupac Name
(S)-4-(1-aminoethyl)benzenesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)13(10,11)12;/h2-6H,9H2,1H3,(H2,10,11,12);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
KBEDWXLKBDLBEQ-RGMNGODLSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651140
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651140
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)