주요 문서
ENA964467885
Enamine
N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)methanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.2
MDL number:
Iupac Name
N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C4H11NO4S/c1-10(8,9)5-4(2-6)3-7/h4-7H,2-3H2,1H3
InChI key
VVAJAQDNGVTSIW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374166
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374166
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)