주요 문서
ENA964467829
Enamine
1-[(piperidin-4-yl)methyl]imidazolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.25
MDL number:
Iupac Name
1-(4-piperidinylmethyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C9H17N3O/c13-9-11-5-6-12(9)7-8-1-3-10-4-2-8/h8,10H,1-7H2,(H,11,13)
InChI key
DDZKJABMNDXCHE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368766
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368766
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)