주요 문서
ENA964467049
Enamine
octahydro-2-benzothiophen-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.25
MDL number:
Iupac Name
hexahydrobenzo[c]thiophen-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H12OS/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8/h6-7H,1-5H2
InChI key
PJICDSLVAPPMNU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314295
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314295
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)