주요 문서
ENA947423917
Enamine
methyl 3-(2-methoxyphenyl)-3-methyloxirane-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.24
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(2-methoxyphenyl)-3-methyl-2-oxiranecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-12(10(16-12)11(13)15-3)8-6-4-5-7-9(8)14-2/h4-7,10H,1-3H3
InChI key
VLYREJMJQZGCTP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-699331
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-699331
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)