주요 문서
ENA947420984
Enamine
4-bromo-6-ethyl-2-methylpyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.07
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-6-ethyl-2-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-3-6-4-7(8)10-5(2)9-6/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
IGHDUMSIXOYOGW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-692686
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-692686
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)