주요 문서
ENA947419511
Enamine
5-bromo-2-methoxybenzene-1,3-dicarbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.06
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-methoxyisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-13-9-6(4-11)2-8(10)3-7(9)5-12/h2-5H,1H3
InChI key
PLGQWZJIJNUBEW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701485
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701485
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)