주요 문서
ENA947417926
Enamine
3-(fluorosulfonyl)benzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.62
MDL number:
Iupac Name
3-(fluorosulfonyl)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H4ClFO3S/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)13(9,11)12/h1-4H
InChI key
ZYZOMPZZWUWKLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697564
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697564
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)