주요 문서
ENA947417391
Enamine
lithium(1+) ion 2-(hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.07
MDL number:
Iupac Name
lithium 2-(hydroxymethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C7H7NO3.Li/c9-4-6-5(7(10)11)2-1-3-8-6;/h1-3,9H,4H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
NCKGMLLGAPKZAQ-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697548
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697548
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)