주요 문서
ENA947417053
Enamine
2-[2,2,3,3-tetrafluoro-1-(hydroxymethyl)cyclobutyl]ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.15
MDL number:
Iupac Name
2-(2,2,3,3-tetrafluoro-1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H10F4O2/c8-6(9)3-5(4-13,1-2-12)7(6,10)11/h12-13H,1-4H2
InChI key
NYMHWWFIHCSQFE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-640692
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-640692
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)