주요 문서
ENA947417010
Enamine
2-cyclopentylazetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.67
MDL number:
Iupac Name
2-cyclopentylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-4-7(3-1)8-5-6-9-8;/h7-9H,1-6H2;1H
InChI key
QWHYNOPSAWUIMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-647950
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-647950
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)