주요 문서
ENA947416503
Enamine
tert-butyl N-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
mp
53-55
Iupac Name
tert-butyl (2R)-2,3-dihydroxypropylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H17NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-4-6(11)5-10/h6,10-11H,4-5H2,1-3H3,(H,9,12)/t6-/m1/s1
InChI key
OWAMQHJPVUGZSB-ZCFIWIBFSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399294
Melting Point
53-55
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399294
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)