주요 문서
ENA947416093
Enamine
(4-cyano-2,6-dimethylphenyl)methanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.28
MDL number:
Iupac Name
(4-cyano-2,6-dimethylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O2S/c1-7-3-9(5-11)4-8(2)10(7)6-15(12,13)14/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,12,13,14)
InChI key
GEVDLWZHFOUSMW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399846
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399846
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)