주요 문서
ENA947413206
Enamine
4-bromo-1-chloro-5-fluoroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.49
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1-chloro-5-fluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4BrClFN/c10-6-4-13-9(11)5-2-1-3-7(12)8(5)6/h1-4H
InChI key
IUKKMWZMOPEMMG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398008
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398008
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)