주요 문서
ENA947410443
Enamine
[(thiolan-2-yl)methyl]thiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.31
MDL number:
Iupac Name
1-((tetrahydrothiophen-2-yl)methyl)thiourea
Inchi Code
1S/C6H12N2S2/c7-6(9)8-4-5-2-1-3-10-5/h5H,1-4H2,(H3,7,8,9)
InChI key
KBSHZLJPQNLIRN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396870
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396870
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)