주요 문서
ENA947409044
Enamine
N-(4-chlorophenyl)piperidine-3-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.72
MDL number:
Iupac Name
N-(4-chlorophenyl)-3-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O/c13-10-3-5-11(6-4-10)15-12(16)9-2-1-7-14-8-9/h3-6,9,14H,1-2,7-8H2,(H,15,16)
InChI key
YTLNUENEYTZKNZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396516
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396516
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)