주요 문서
ENA947409019
Enamine
2-(2-chloropyrimidin-4-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.57
MDL number:
Iupac Name
(2-chloro-4-pyrimidinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-6-9-4-2-5(10-6)1-3-8/h2,4H,1H2
InChI key
FQTPHWMDDNQNGQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396476
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396476
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)