주요 문서
ENA947408622
Enamine
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine-2-carboxylate dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.14
MDL number:
Iupac Name
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine-2-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O2.2ClH/c1-14-10(13)8-3-2-7-4-5-11-6-9(7)12-8;;/h2-3,11H,4-6H2,1H3;2*1H
InChI key
DWKTWECZWNVIMB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396376
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396376
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)