주요 문서
ENA947408455
Enamine
2-amino-N-ethyl-N-phenylacetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.69
MDL number:
Iupac Name
2-amino-N-ethyl-N-phenylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c1-2-12(10(13)8-11)9-6-4-3-5-7-9;/h3-7H,2,8,11H2,1H3;1H
InChI key
LXBGRHCCCNSTQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396155
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396155
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)