주요 문서
ENA947408451
Enamine
ethyl 4-hydroxy-4-[(oxiran-2-yl)methyl]cyclohexane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.29
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-4-(oxiran-2-ylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20O4/c1-2-15-11(13)9-3-5-12(14,6-4-9)7-10-8-16-10/h9-10,14H,2-8H2,1H3
InChI key
VRRHBZSACFVUQD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396059
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396059
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)