주요 문서
ENA947408385
Enamine
4-(difluoromethyl)oxan-4-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.62
MDL number:
Iupac Name
4-(difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c7-5(8)6(9)1-3-10-4-2-6;/h5H,1-4,9H2;1H
InChI key
LZBDWAAWQMYRGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651697
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651697
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)